Stampa…
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR475190-1G OR475190-250MG
APOSOR475190-1GEA 655 EUR
APOSOR475190-1G APOSOR475190-250MG
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formula: C₇H₉ClN₂O
Peso molecolare: 172,612 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32200422
CAS Number: 2413937-60-5