Stampa…
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR475189-1G OR475189-250MG
APOSOR475189-1GEA 655 EUR
APOSOR475189-1G APOSOR475189-250MG
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formula: C₇H₉BrN₂O
Peso molecolare: 217,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32200421
CAS Number: 2413937-59-2