Stampa…
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 720 EUR
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28550088
CAS Number: 1780993-51-2