Stampa…
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475186-1G OR475186-250MG
APOSOR475186-1GEA 391 EUR
APOSOR475186-1G APOSOR475186-250MG
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 200,622 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200419
CAS Number: 2407349-24-8