Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BrN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32200418 CAS Number: 2407349-25-9 |