Stampa…
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475184-1G OR475184-250MG OR475184-5G
APOSOR475184-1GEA 574 EUR
APOSOR475184-1G APOSOR475184-250MG APOSOR475184-5G
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28405628
CAS Number: 1622883-44-6