Stampa…
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475183-1G OR475183-250MG OR475183-100MG
APOSOR475183-1GEA 609 EUR
APOSOR475183-1G APOSOR475183-250MG APOSOR475183-100MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26520322
CAS Number: 1403333-94-7