Stampa…
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 201 EUR
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32066849
CAS Number: 2414145-16-5