Stampa…
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475179-100MG OR475179-1G OR475179-250MG
APOSOR475179-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR475179-100MG APOSOR475179-1G APOSOR475179-250MG
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
Peso molecolare: 253,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21304384
CAS Number: 1478538-20-3