Stampa…
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-c]pyridine
OR475157-100MG OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA 430 EUR
APOSOR475157-100MG APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂S
Peso molecolare: 261,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26517928
CAS Number: 2230209-53-5