Stampa…
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475155-1G OR475155-250MG
APOSOR475155-1GEA 576 EUR
APOSOR475155-1G APOSOR475155-250MG
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso molecolare: 250,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31714839
CAS Number: 2366997-08-0