Stampa…
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475087-1G OR475087-250MG
APOSOR475087-1GEA 132 EUR
APOSOR475087-1G APOSOR475087-250MG
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31695722
CAS Number: 799293-97-3