Stampa…
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso molecolare: 250,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22566065
CAS Number: 1423025-56-2