Stampa…
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475080-1G OR475080-250MG
APOSOR475080-1GEA 158 EUR
APOSOR475080-1G APOSOR475080-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Peso molecolare: 274,585 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695702
CAS Number: 2366997-03-5