Stampa…
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Peso molecolare: 250,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30609564
CAS Number: 2197556-55-9