Stampa…
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475077-1G OR475077-250MG
APOSOR475077-1GEA 133 EUR
APOSOR475077-1G APOSOR475077-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31695694
CAS Number: 2367002-83-1