Stampa…
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475075-1G OR475075-250MG
APOSOR475075-1GEA 133 EUR
APOSOR475075-1G APOSOR475075-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31695688
CAS Number: 2367002-86-4