Stampa…
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 229 EUR
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695803
CAS Number: 2391975-25-8