Stampa…
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475072-100MG OR475072-250MG
APOSOR475072-100MGEA 155 EUR
APOSOR475072-100MG APOSOR475072-250MG
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977502
CAS Number: 1810074-73-7