Stampa…
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 183 EUR
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695676
CAS Number: 2407348-08-5