Stampa…
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4728-1G OR4728-10G OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA 244 EUR
APOSOR4728-1G APOSOR4728-10G APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Formula: C₅H₇N₃O
Peso molecolare: 125,129 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567302
CAS Number: 40637-81-8