Stampa…
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471726-1G OR471726-250MG
APOSOR471726-1GEA 1640 EUR
APOSOR471726-1G APOSOR471726-250MG
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256344
CAS Number: 1256824-78-8