Stampa…
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471725-1G OR471725-250MG
APOSOR471725-1GEA 1620 EUR
APOSOR471725-1G APOSOR471725-250MG
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264178
CAS Number: 807319-94-4