Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 143 EUR
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11215565
CAS Number: 1188140-52-4