Stampa…
2-(Cyclopropylmethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471723-100MG OR471723-1G OR471723-250MG
APOSOR471723-100MGEA 671 EUR
APOSOR471723-100MG APOSOR471723-1G APOSOR471723-250MG
2-(Cyclopropylmethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26843559
CAS Number: 1192569-90-6