Stampa…
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471722-1G OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA 261 EUR
APOSOR471722-1G APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16995200
CAS Number: 1246372-66-6