3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471721-100MG
OR471721-1G
OR471721-250MG
APOSOR471721-100MGEA
701
EUR
APOSOR471721-100MG
APOSOR471721-1G
APOSOR471721-250MG
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone
Formula:
C₆H₁₀ClNO Peso molecolare: 147,603 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31615928 CAS Number: 2168391-80-6 |