Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471719-1G
OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA
1210
EUR
APOSOR471719-1G
APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₁ClO₃ Peso molecolare: 214,646 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31695764 CAS Number: 1368228-61-8 |