Stampa…
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471717-1G OR471717-5G
APOSOR471717-1GEA 593 EUR
APOSOR471717-1G APOSOR471717-5G
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂S
Peso molecolare: 219,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28049291
CAS Number: 1823532-08-6