Stampa…
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471716-1G OR471716-250MG
APOSOR471716-1GEA 1330 EUR
APOSOR471716-1G APOSOR471716-250MG
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran
Formula: C₁₀H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19320036
CAS Number: 194725-15-0