Stampa…
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471715-1G OR471715-250MG
APOSOR471715-1GEA 680 EUR
APOSOR471715-1G APOSOR471715-250MG
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 258,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08058268
CAS Number: 122332-24-5