Stampa…
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471714-1G OR471714-250MG
APOSOR471714-1GEA 801 EUR
APOSOR471714-1G APOSOR471714-250MG
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
4'-Amino-3'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411008
CAS Number: 6953-83-9