Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471713-1G OR471713-250MG
APOSOR471713-1GEA 178 EUR
APOSOR471713-1G APOSOR471713-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272237
CAS Number: 728034-12-6