Stampa…
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471711-1G OR471711-250MG
APOSOR471711-1GEA 793 EUR
APOSOR471711-1G APOSOR471711-250MG
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate
Formula: C₁₂H₂₀O₃
Peso molecolare: 212,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695762
CAS Number: 1923824-52-5