Stampa…
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471709-1G OR471709-250MG
APOSOR471709-1GEA 712 EUR
APOSOR471709-1G APOSOR471709-250MG
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Peso molecolare: 236,264 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695761
CAS Number: 125041-96-5