1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR471708-1G
OR471708-250MG
APOSOR471708-1GEA
129
EUR
APOSOR471708-1G
APOSOR471708-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₁₉BN₂O₂ Peso molecolare: 270,135 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23135814 CAS Number: 1238702-58-3 |