Stampa…
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471707-1G OR471707-5G
APOSOR471707-1GEA 104 EUR
APOSOR471707-1G APOSOR471707-5G
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698531
CAS Number: 475250-49-8