Stampa…
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471706-1G OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA 801 EUR
APOSOR471706-1G APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044356
CAS Number: 66497-42-5