Stampa…
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471705-1G OR471705-250MG
APOSOR471705-1GEA 156 EUR
APOSOR471705-1G APOSOR471705-250MG
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858472
CAS Number: 485841-52-9