Stampa…
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471703-1G OR471703-5G
APOSOR471703-1GEA 388 EUR
APOSOR471703-1G APOSOR471703-5G
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
Peso molecolare: 277,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11974624
CAS Number: 55356-46-2