Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471700-1G OR471700-250MG
APOSOR471700-1GEA 361 EUR
APOSOR471700-1G APOSOR471700-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027511
CAS Number: 933752-32-0