Stampa…
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471697-1G OR471697-250MG
APOSOR471697-1GEA 724 EUR
APOSOR471697-1G APOSOR471697-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine
Formula: C₈H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646228
CAS Number: 114362-20-8