Stampa…
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471696-1G OR471696-5G
APOSOR471696-1GEA 292 EUR
APOSOR471696-1G APOSOR471696-5G
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂N₂O₂S
Peso molecolare: 130,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01334979
CAS Number: 13368-86-0