4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471695-1G
OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA
109
EUR
APOSOR471695-1G
APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₆Cl₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00160307 CAS Number: 195045-26-2 |