Stampa…
1,3-Dibromo-2-methylpropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471692-1G OR471692-5G
APOSOR471692-1GEA 66.9 EUR
APOSOR471692-1G APOSOR471692-5G
1,3-Dibromo-2-methylpropane 95%
1,3-Dibromo-2-methylpropane
Formula: C₄H₈Br₂
Peso molecolare: 215,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909351
CAS Number: 28148-04-1