Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-chloro-1H-indole-3-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203871 CAS Number: 172595-67-4 |