Stampa…
2,5-Dimethoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471688-10G OR471688-1G OR471688-5G
APOSOR471688-10GEA 401 EUR
APOSOR471688-10G APOSOR471688-1G APOSOR471688-5G
2,5-Dimethoxypyridine 95%
2,5-Dimethoxypyridine
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546620
CAS Number: 867267-24-1