Stampa…
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)pyridin-2-amine
OR471684-10G OR471684-25G OR471684-5G
APOSOR471684-10GEA 181 EUR
APOSOR471684-10G APOSOR471684-25G APOSOR471684-5G
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine
Formula: C₁₂H₂₀N₄
Peso molecolare: 220,314 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706690
CAS Number: 1180132-17-5