1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471680-10G
OR471680-1G
OR471680-5G
APOSOR471680-10GEA
102
EUR
APOSOR471680-10G
APOSOR471680-1G
APOSOR471680-5G
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
Formula:
C₁₄H₂₂N₂·2ClH Peso molecolare: 291,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09475546 CAS Number: 1228879-37-5 |