Stampa…
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: DL-3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
OR471651-10G OR471651-25G OR471651-5G
APOSOR471651-10GEA 159 EUR
APOSOR471651-10G APOSOR471651-25G APOSOR471651-5G
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871322
CAS Number: 129042-57-5